Learn More
Macherey-Nagel™ Placa HPTLC Nano-SIL CN/UV254
Código de producto. 10499741 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 10 cm
10 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10499741 10 x 20 cm paquete de 25
10012891 10 x 10 cm paquete de 25
2 options
Código de producto. 10499741
Marca: Macherey-Nagel™ 811116
Solo quedan null
Especificaciones
Material Nano-SIL CN
Tamaño de partículas 2-10 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Placa HPTLC
Indicador fluorescente UV254
Para utilizar con (aplicación) Hormonas esteroides, fenoles, conservantes
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,2 mm
Dimensiones (L x An) 10 x 20 cm