Learn More
Macherey-Nagel™ Láminas de aluminio Nano-SIL ALUGRAM™
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Indicador fluorescente:
Ninguno
UV254
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Descripción
Capas de sílice HPTLC no modificadas sobre aluminio para TLC. Las láminas de aluminio Macherey-Nagel™ Nano-SIL ALUGRAM™ cuentan con nanosílice 60 en láminas de aluminio de última generación que proporcionan un bajo peso, alta resistencia y estabilidad de la temperatura, así como un corte fácil.
Capas de sílice HPTLC sin modificar con propiedades de alta definición.
- Ligante: producto altamente polimérico, estable en casi todos los disolventes orgánicos y resistente a los reactivos de visualización agresivos
- El estrecho fraccionamiento de las partículas de sílice permite conseguir separaciones más nítidas, tiempos de desarrollo más cortos, distancias de migración más reducidas, muestras más pequeñas y mayor sensibilidad de detección en comparación con las placas SIL G
- Indicador fluorescente disponible: silicato de cinc activado por manganeso con fluorescencia verde para UV de onda corta (254 nm)
Especificaciones
Especificaciones
| Material del respaldo | Aluminio Alugram™ |
| Material | Gel de sílice sin modificar (SiOH) |
| Tamaño de partículas | 2-10 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Placa TLC |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Para utilizar con (aplicación) | HPTLC |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Absorbente | Gel de sílice sin modificar (SiOH) |
| Mostrar más |