missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NAN-190 hydrobromide, MedChemExpress

Código de producto. 16457928
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16457928 10 mg 10 miligramos
16497726 100 mg 100 miligramos
16453867 50 mg 50 miligramos
16441296 200 mg 200 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457928

Marca: Medchem Express HY19818A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress NAN-190 hydrobromide is a serotonin receptor 5-HT antagonist. NAN-190 is a selective antagonist of 5-HT1A.

NAN-190 hydrobromide is a serotonin receptor 5-HT antagonist. NAN-190 is a selective antagonist of 5-HT1A.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material NAN-190 hydrobromide
CAS 115338-32-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28BrN3O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 16.67 mg/mL (35.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1N(CCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3OC)CC2)C(C4=C1C=CC=C4)=O.[H]Br
Peso molecular (g/mol) 474.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 474.39
Porcentaje de pureza 98.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.