missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NAMPT Monoclonal Antibody (C8), Invitrogen™
GREENER_CHOICE

Código de producto. p-200020231
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
200 μL
Tamaño de la unidad:
20 microlitros
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17970043 200 μL 200 microlitros
17979602 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17970043

Marca: Invitrogen™ MA550951

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Visfatin, also known as pre-B cell colony-enhancing factor, is an adipocytokine that is abundantly secreted by visceral adipose tissue, with insulin mimetic effects. Visfatin mimics insulin signaling by binding to the insulin receptor and reducing glucose release from liver cells, while stimulating glucose utilization in adipocytes and myocytes. Visfatin is also invoved in enhancement of cell proliferation, biosynthesis of nicotinamide mono-and dinucleotide and glucose homeostasis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NAMPT
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon C8
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
génica NAMPT
N.º de referencia del gen P43490, Q52I78, Q99KQ4
Alias de gen 1110035O14Rik; AI314458; AI480535; DKFZp666B131; EC 2.4.2.12; hypothetical protein; MGC117256; NAmPRTase; NAMPT; nampt1; nampta; NAMPTP1; Nicotinamide phosphoribosyltransferase; nicotinamide phosphoribosyltransferase 1; nicotinamide phosphoribosyltransferase a; nicotinamide phosphoribosyltransferase pseudogene 1; PBEF; Pbef1; pre-B cell-enhancing factor; pre-B-cell colony enhancing factor 1; pre-B-cell colony-enhancing factor 1; Pre-B-cell colony-enhancing factor 1 homolog; pre-B-cell colony-enhancing factor 1 precursor; VF; VISFATIN
Símbolos de los genes NAMPT
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Human VF protein, Met1-His491 (Accession #P43490).
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 200 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10135, 59027, 595123
Especies diana Human, Mouse, Pig
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.