Learn More
Nalfa,Nepsilon-Di-Boc-L-lisina sal de diciclohexilamonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7054519
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
15497836 25 g 25 g
15407846 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 15497836
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62785.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15098-69-8 | C28H53N3O6 | 527.75 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15098-69-8
Fórmula molecular C28H53N3O6
Peso molecular (g/mol) 527.75
Número MDL MFCD00038892
Clave InChI HRLHJTYAMCGERD-VAMKTSTMNA-N
Sinónimo boc-lys boc-oh.dcha, boc-lys boc-oh dcha, dicyclohexylamine s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, n,n'-di-boc-l-lysine dicyclohexylamine salt, boc-lys boc-oh dicyclohexammonium salt, n,n'-bis tert-butoxycarbonyl-l-lysine dicyclohexylamine 1:1, 2s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid; dicha, boc-lys boc-ohcha, boc-lys boc-oh?cha, boc-lys boc-ohdcha
PubChem CID 12017189
Nombre IUPAC (2S)-2,6-bis({[(tert-butoxy)carbonyl]amino})hexanoic acid; N-cyclohexylcyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine dicyclohexylammonium salt
Punto de fusión 139°C to 143°C
Color Blanco
Beilstein 6262378
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 527.74
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido