Learn More
Nalfa-Fmoc-L-glutamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435388
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435388 1 g 1 g
15445388 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59159.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71989-20-3
Fórmula molecular C20H20N2O5
Peso molecular (g/mol) 368.39
Número MDL MFCD00037137
Clave InChI IZKGGDFLLNVXNZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo fmoc-gln-oh, nalpha-fmoc-l-glutamine, fmoc-l-gln-oh, fmoc-l-glutamine, n-fmoc-l-glutamine, fmoc-dap ac-oh, fmoc-gln, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-amino-5-oxopentanoic acid, 2s-4-carbamoyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n alpha-fluorenylmethoxycarbonylglutamine
PubChem CID 2724775
SMILES NC(=O)CCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Fmoc-L-glutamine
Punto de fusión 224°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 4722773
Rotación óptica −19° (c=1 in DMF)
Nombre IUPAC ácido (2S)-5-amino-2-(9H-fluor-9-ilmetoxicarbonilamino)-5-oxopentanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.38
Porcentaje de pureza 95%