Learn More
Nalfa-Boc-Nomega-nitro-L-arginina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7054267
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
15448868 25 g 25 g
15458868 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 15448868
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar H62339.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2188-18-3 | C11H21N5O6 | 319.318 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2188-18-3
Fórmula molecular C11H21N5O6
Peso molecular (g/mol) 319.318
Número MDL MFCD00065556
Clave InChI OZSSOVRIEPAIMP-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo boc-arg no2-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-3-nitroguanidino pentanoic acid, n2-tert-butoxycarbonyl-n5-n-nitrocarbamimidoyl-l-ornithine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-nitrocarbamimidamido pentanoic acid, boc arg no2 oh, boc-arg no-oh, pubchem12925, boc-l-arginine nitro, boc-l-arg no2 oh, boc-arg no2
PubChem CID 75141
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN=C(N)N[N+](=O)[O-])C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Boc-Nomega-nitro-L-arginine
Beilstein 2015163
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.31
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido