Learn More
Nalfa-Boc-L-lisina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400799
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
15400799 100 g 100 g
15480789 5 g 5 g
15490789 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15400799
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63859.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13734-28-6 | C11H22N2O4 | 246.31 g/mol
N-Boc-L-lysine is a protected analogue of a major amino acid participating in the binding of AcH to proteins. N-Boc-L-lysine as well as other t-butoxycarbonyl (Boc) amino acids can be converted to their respective amino acids via cleavage of the urethane bond.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La N-Boc-L-lisina es un análogo protegido de un aminoácido importante que participa en la unión de AcH a proteínas. La N-Boc-L-lisina, así como otros aminoácidos de t-butoxicarbonilo (Boc), pueden convertirse a sus respectivos aminoácidos mediante la disociación del enlace de uretano.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en metanol.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13734-28-6
Fórmula molecular C11H22N2O4
Peso molecular (g/mol) 246.31
Número MDL MFCD00038203
Clave InChI DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N
Sinónimo boc-lys-oh, boc-lysine, n-boc-l-lysine, boc-l-lysine, s-6-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, nalpha-boc-l-lysine, boc-lys, n alpha-boc-l-lysine
PubChem CID 2733284
Nombre IUPAC (2S)-6-amino-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}hexanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Boc-L-lysine
Punto de fusión ∼205°C (decomposition)
Color Blanco
Beilstein 4252546
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.3
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo