Learn More
Nalfa-Boc-D-lisina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7041654
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 15459408
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62966.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 106719-44-2 | C11H22N2O4 | 246.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106719-44-2
Fórmula molecular C11H22N2O4
Peso molecular (g/mol) 246.31
Número MDL MFCD00076956
Clave InChI DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N
Sinónimo boc-d-lys-oh, boc-l-lys-oh, n2-boc-d-lysine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, nalpha-boc-d-lysine, n-, a-boc-d-lysine, boc-d-lysine, d-lysine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, n-alpha-t-butoxycarbonyl-d-lysine
PubChem CID 7018770
Nombre IUPAC ácido (2R)-6-amino-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]hexanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCN)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nalpha-Boc-D-lysine
Punto de fusión 196°C to 200°C
Cantidad 250 mg
Rotación óptica −22° (c=2 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.3
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis