Learn More
Clorhidrato de N-alfa-benzoil-L-arginina éster etílico, ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10070710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
50 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10070710 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10102230 10 g Frasco de vidrio 10 g
10259693 50 g Frasco de vidrio 50 g
3 options
Código de producto. 10070710
Marca: Thermo Scientific Acros 105700025
Solicitar formato a granel o personalizado
C15H22N4O3·HCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C15H22N4O3·HCl
Número MDL MFCD00012579
Sinónimo BAEE
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nα-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Punto de fusión 129°C to 136°C
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Impureza individual 99.0% min. (TLC)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NHCOC6H5)CO2C2H5·HCl
Beilstein 09, III, 1232
Rotación específica −15.0° to −19.0° (24°C, 589nm) (c=2, water)
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.83
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Forma física Polvo, cristales o gránulos