Learn More
Melford Nalidixic Acid
Descripción
Nalidixic Acid Sodium Salt is a chemical compound that is used for its antimicrobial properties and has various applications in microbiology, and pharmaceutical research.
Researchers use it to assess the effectiveness of antibiotics against different bacterial strains, contributing to our understanding of microbial biology and antibiotic resistance.
In pharmaceutical research, Nalidixic Acid Sodium Salt can be used as a reference standard for antibiotic testing and formulation. It supports the development and optimization of antibiotics and strategies to combat antibiotic-resistant bacteria.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nalidixic Acid |
| CAS | 389-08-2 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C12H12N2O3 |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.