Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado Nalgene™ color ámbar translúcido con boca ancha de HDPE con tapón: embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521922
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10572035 125 ml 38-415 mm paquete de 500
10058872 250 ml 43-415 mm paquete de 250
10609953 500 ml 53-415 mm paquete de 125
3 options
Código de producto. 10572035
Marca: Thermo Scientific™ 3121840004
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja los productos sensibles a la luz con los frascos de envasado de HDPE de color ámbar traslúcido de boca ancha.
Proteja los productos sensibles a la luz con los frascos de envasado de HDPE de color ámbar traslúcido de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de polietileno translúcido de alta densidad cumplen los requisitos de USP para recipientes resistentes a la luz.
Características:
  • Frasco de HDPE ámbar translúcido con tapón de PP ámbar opaco
  • Protege los productos fotosensibles al mismo tiempo que permite al usuario ver el contenido
  • La boca ancha permite el llenado y la dispensación de líquidos y polvos de forma sencilla
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 4 oz, 125 ml
Capacidad (métrico) 125 ml
Capacidad (imperial) 4 oz
Color Ámbar translúcido
Descripción Frascos de envasado de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 500
N.° por paquete 500
Color del tapón Ámbar opaco
Acabado del cuello 38 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 99 mm
Tipo de producto Frasco de envasado
Anchura (imperial) 1,99 in
Altura (imperial) 3,92 pulg. (con tapón); 3,78 pulg. (sin tapón)
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-415 mm
Diámetro (métrico) 50 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Mostrar más Mostrar menos
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.