Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado Nalgene™ color ámbar translúcido con boca ancha de HDPE con tapón: embalaje a granel
Description
Proteja los productos sensibles a la luz con los frascos de envasado de HDPE de color ámbar traslúcido de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. Estos frascos de polietileno translúcido de alta densidad cumplen los requisitos de USP para recipientes resistentes a la luz.
- Frasco de HDPE ámbar translúcido con tapón de PP ámbar opaco
- Protege los productos fotosensibles al mismo tiempo que permite al usuario ver el contenido
- La boca ancha permite el llenado y la dispensación de líquidos y polvos de forma sencilla
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
Specifications
Specifications
| Capacidad | 8 oz, 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Color | Ámbar translúcido |
| Descripción | Frascos de envasado de boca ancha |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 33 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 250 |
| N.° por paquete | 250 |
| Color del tapón | Ámbar opaco |
| Show More |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.