Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de envasado con boca ancha de PPCO Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521912
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
28-415 mm
38-415 mm
43-415 mm
53-415 mm
63-415 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10416283 30 ml 28-415 mm paquete de 1000
10242863 60 ml 28-415 mm paquete de 1000
10374723 125 ml 38-415 mm paquete de 500
10151043 250 ml 43-415 mm paquete de 250
10533385 500 ml 53-415 mm paquete de 125
10222963 1000 ml 63-415 mm paquete de 50
6 options
Código de producto. 10416283
Marca: Thermo Scientific™ 3121870001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envíe y almacene diagnósticos, productos biológicos, productos químicos especiales, reactivos, adhesivos y productos farmacéuticos para veterinaria en estos frascos ligeros a prueba de fugas.
Envíe y almacene diagnósticos, productos biológicos, productos químicos especializados, reactivos, adhesivos y productos farmacéuticos veterinarios con frascos de envasado de PPCO de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Estos frascos duraderos, a prueba de fugas y esterilizables en autoclave están diseñados para transporte y almacenamiento.
  • La boca ancha permite el llenado y la dispensación de polvos de forma sencilla
  • Moldeados por inyección y soplado para obtener paredes de espesor y resistencia uniformes
  • Fabricados con resinas de alta pureza de idoneidad alimentaria; sin plastificantes, cargas de relleno ni aditivos
  • Tapones de polipropileno incluidos
  • A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frascos de envasado de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material PPCO
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Color del tapón Natural, translúcido
Acabado del cuello 28 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 63 mm
Tipo de producto Frasco de envasado
Anchura (imperial) 1,35 in
Altura (imperial) 2,3 pulg. (con tapón); 2,2 pulg. (sin tapón)
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28-415 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.