Learn More
Thermo Scientific™ Frascos económicos de boca ancha Nalgene™, copolímero de polipropileno, tapón de rosca de polipropileno
Código de producto. 11329624
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
11329624 250 ml 43 mm 72 PCS
11399614 30 ml 28 mm paquete de 72
11309624 60 ml 28 mm 72 PCS
11319624 125 ml 38 mm paquete de 72
11339624 500 ml 53 mm paquete de 48
11349624 1 l 63 mm paquete de 24
6 options
Código de producto. 11329624
Marca: Thermo Scientific™ 21870008
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Lleve cabo aplicaciones de carácter general y baja exigencia en las que no se requieren frascos de mayor exigencia con los frascos económicos de boca ancha de PPCO con tapón.
Lleve cabo aplicaciones de carácter general y baja exigencia en las que no se requieren frascos de mayor exigencia con los frascos económicos de boca ancha de PPCO Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Estos frascos son la versión ligera del frasco Nalgene de calidad de laboratorio original. Fabricados con materiales plásticos de uso en laboratorio y de alta calidad para obtener niveles bajos y fiables de extraíbles y lixiviados.
Características:
  • Económicos y reciclables
  • Material translúcido que permite ver fácilmente los niveles de líquido
  • Tapones a prueba de fugas† sin revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas y contaminar las soluciones
  • Esterilizable en autoclave
Incluye:
Cierre roscado de polipropileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 33 mm
Material PPCO
N.º por caja 72
N.° por paquete 72
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Acabado del cuello 43 mm
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y cierres cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 131 mm
Tipo de producto Frasco económico de boca ancha
Altura (imperial) 2,48 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43 mm
Diámetro (métrico) 61 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.