Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PPCO de boca ancha Nalgene™ con tapón: envasados a granel, esterilizables en autoclave
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10649953
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 125
paquete de 250
paquete de 50
paquete de 500
Código de producto. 10649953
Marca: Thermo Scientific™ 3121050001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene materiales en los frascos de PPCO de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™, fabricados a prueba de fugas y con boca ancha para facilitar el llenado.
Almacene materiales en los frascos de PPCO de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™, fabricados a prueba de fugas† y con boca ancha para facilitar el llenado y la dispensación. Estos frascos translúcidos de copolímero de polipropileno ofrecen mejor claridad que los frascos de polietileno de alta densidad.
  • Tapones de polipropileno
  • Paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones
  • Esterilizable en autoclave
  • Embalaje a granel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1 oz, 30 ml
Capacidad (métrico) 30 ml
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Natural translúcido
Descripción Frasco de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material PPCO
N.º por caja 1000
N.° por paquete 1000
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Acabado del cuello 28 mm
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 63 mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Anchura (imperial) 1,35 in
Altura (imperial) 2,48 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Diámetro (métrico) 34 mm
Tipo de tapón Rosca (embalaje a granel, sin montar)
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.