Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de PPCO de boca ancha Nalgene™ con tapón: envasados a granel, esterilizables en autoclave
Descripción
Almacene materiales en los frascos de PPCO de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™, fabricados a prueba de fugas† y con boca ancha para facilitar el llenado y la dispensación. Estos frascos translúcidos de copolímero de polipropileno ofrecen mejor claridad que los frascos de polietileno de alta densidad.
- Tapones de polipropileno
- Paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones
- Esterilizable en autoclave
- Embalaje a granel
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 8 oz, 250 ml |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Color | Natural translúcido |
| Descripción | Frasco de boca ancha |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 33 mm |
| Material | PPCO |
| N.º por caja | 250 |
| N.° por paquete | 250 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.