Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de polimetilpenteno transparente Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521916
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250mL
500mL
1000mL
Tamaño del tapón:
43 mm
48 mm
53 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10547621 250mL 43 mm paquete de 4
10471731 500mL 48 mm paquete de 4
10279931 1000mL 53 mm paquete de 4
3 options
Código de producto. 10547621
Marca: Thermo Scientific™ 21070008
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo una amplia gama de aplicaciones con los frascos de PMP de boca ancha Thermo ScientificTM NalgeneTM resistentes a productos químicos.
Los frascos de polimetilpenteno transparente Thermo Scientific Nalgene están diseñados para resistir temperaturas de 20 hasta 175°C (68 hasta 347°F).
Frascos transparentes que ofrecen mejor resistencia química que los de policarbonato.
  • Diseñado para tolerar una amplia gama de temperaturas
  • Resistentes a bases y ácidos diluidos
  • Mayor claridad que otras botellas de resistencia química similar
  • Tapones sin revestimiento para un rendimiento a prueba de fugas†
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 8 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250mL
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Transparente
Descripción Frasco de boca ancha
Diámetro interior del cuello (métrico) 33mm
Material polipropileno
N.º por caja 24
N.° por paquete 4
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural
Acabado del cuello 43 mm
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 125mm
Tipo de producto Frasco de boca ancha
Anchura (imperial) 2,35 in
Altura (imperial) 5,05 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 43 mm
Diámetro (métrico) 58mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2psig for 2 minutes, and no water escapes;. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.