Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca ancha de HDPE Nalgene™ de color ámbar opaco con tapón: embalaje a granel
Descripción
Almacene, envíe y envase reactivos fotosensibles en frascos de boca ancha de HDPE ámbar opaco Thermo ScientificTM NalgeneTM con tapón.
- Tapones de polipropileno ámbar opaco
- Paredes uniformes resistentes a fisuras y punciones
- Boca ancha para facilitar el llenado y la dispensación
- Embalaje a granel para ahorrar en costes
- A prueba de fugas† para evitar la pérdida de producto
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 16 oz, 500 ml |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Ámbar opaco |
| Descripción | Frasco de boca ancha |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 44 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 125 |
| N.° por paquete | 125 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.