Learn More
Thermo Scientific™ Frascos lavadores de boca ancha de polietileno de baja densidad (PEBD) Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4522014
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Tamaño del tapón:
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10152591 500 ml 53 mm paquete de 4
10643062 1000 ml 63 mm paquete de 2
2 options
Código de producto. 10152591
Marca: Thermo Scientific™ 24070500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Vierta sin pulverizar con los frascos de lavado de PEBD de boca ancha con tapón a través de la parte superior y tubo moldeados en una sola pieza.
Los frascos lavadores de boca ancha de polietileno de baja densidad (PEBD) Thermo Scientific Nalgene se caracterizan por el diseño de boca ancha para facilitar el llenado, con tapón y tubo moldeados en una sola pieza.
Frascos flexibles de boca ancha para llenado fácil con tapón y tubo de una sola pieza.
  • El frasco a prueba de fugas† incluye un tubo de aspiración de polipropileno copolímero y un tapón de rosca de polipropileno.
  • La punta puede recortarse para flujo aumentado.
  • El ajuste firme del tubo de aspiración y el tapón evita que se separen al presionar el frasco.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml (16 oz)
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Translúcido
Descripción Tubo de aspiración telescópico de polipropileno copolímero
Material LDPE
N.º por caja 24
N.° por paquete 4
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 216 mm
Tipo de producto Frasco lavador
Altura (imperial) 8,5 in
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 53 mm
Diámetro (métrico) 73,2 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón Sí
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.