Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca ancha y color ámbar de HDPE Nalgene™ para laboratorio
Descripción
Reduzca la transmisión de la luz UV para proteger el contenido sensible a la luz con los frascos de calidad de boca ancha y ámbar de polietileno de alta densidad (HDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ para laboratorio Útiles para almacenamiento, transporte y envasado, proporcionan una excelente resistencia química a la mayoría de los ácidos, bases y alcoholes. Estos frascos de polietileno de alta densidad tienen una boca ancha fácil de llenar. Garantía a prueba de fugas†.
- El color ámbar opaco reduce la transmisión de la luz ultravioleta para proteger el contenido sensible a la luz.
- Frascos de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, idóneos para su uso cuando sea necesario limitar la exposición a la luz.
- Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
- Tapones sin revestimiento con garantía a prueba de fugas†; sin revestimiento que pueda arrugarse, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
- Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la máxima transmisión de luz.
- Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la máxima transmisión de luz.
- A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 1000 ml (32 oz) |
| Capacidad (métrico) | 1 l |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Ámbar |
| Descripción | Frasco de boca ancha para laboratorio ámbar |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 53 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 24 |
| N.° por paquete | 6 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.