Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles with Closure: Bulk Pack
Descripción
Envíe y almacene con confianza estos frascos de envasado de HDPE de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™, que son fáciles de llenar y resistentes a productos químicos. Los frascos de envasado de polipropileno de boca ancha de alta densidad se moldean por inyección y soplado para obtener paredes de espesor y resistencia uniformes.
- Construcción en plástico rígido
- Fabricado con resinas de alta pureza de calidad alimentaria
- Tapón de polipropileno
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 16 oz, 500 ml |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Natural translúcido |
| Descripción | Frascos de envasado de boca ancha |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 44 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 125 |
| N.° por paquete | 125 |
| Color del tapón | Natural, translúcido |
| Mostrar más |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.