Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de boca ancha de HDPE Nalgene™ con tapón: embalaje a granel
Descripción
Llene y dispense líquidos fácilmente con estos frascos de HDPE de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Las paredes de polietileno uniformes y naturales de alta densidad resisten la división y la perforación.
- Polietileno de alta densidad natural con tapón de polipropileno natural
- Excelente resistencia química
- Paredes uniformes para resistir fisuras y punciones
- Boca ancha para facilitar el llenado y la dispensación
- A prueba de fugas†
Información sobre pedidos:
Los frascos y los tapones se embalan en bolsas de polietileno independientes en la misma caja de cartón. † Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 4 oz, 125 ml |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Color | Natural translúcido |
| Descripción | Frasco de boca ancha |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| N.º por caja | 500 |
| N.° por paquete | 500 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |
El término a prueba de fugas se utiliza con productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de menos de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos, resisten una presión atmosférica de 2 psig durante 2 minutos sin que se escape agua; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de más de 100 mm que, una vez llenados de agua e invertidos durante 15 minutos, no muestran ningún escape de agua. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.