Learn More
Thermo Scientific™ Frascos económicos de boca ancha y color ámbar de HDPE Nalgene™ con tapón
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10469952
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 24
paquete de 48
paquete de 72
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10469952 1 l 63 mm paquete de 24
10214021 30 ml 28 mm 72 PCS
10204071 60 ml 28 mm paquete de 72
10122831 125 ml 38 mm paquete de 72
10080571 250 ml 43 mm paquete de 72
10498222 500 ml 53 mm paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10469952 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DS21850032
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice los frascos económicos de boca ancha y color ámbar de HDPE para aplicaciones de carácter general y baja exigencia en las que no se requieren frascos de mayor calidad.
Lleve a cabo aplicaciones de carácter general y baja exigencia en las que no se requieren frascos de mayor exigencia con los frascos económicos de boca ancha de HDPE ámbar Thermo Scientific™ Nalgene™ con tapón. Estos frascos de polietileno de alta densidad son la versión ligera del frasco Nalgene de calidad de laboratorio original de color ámbar. El color ámbar opaco reduce la transmisión de la luz ultravioleta para proteger los líquidos sensibles a la luz. Útiles para almacenamiento, transporte y envasado, ofrecen una excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes.
Características:
  • Económicos y reciclables; diseñados para un solo uso.
  • Se pueden utilizar en congeladores a temperaturas de hasta -100 °C (-148 °F) para almacenamiento a largo plazo.
  • Tapones sin revestimiento que garantizan un rendimiento a prueba de fugas†; sin revestimiento que se pueda arrugar, ocasionar fugas o contaminar las soluciones.
  • Cumple los requisitos de la Farmacopea Estadounidense 23 relativa a la máxima transmisión de luz.
  • A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno de color ámbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 1000 ml (32 oz)
Capacidad (métrico) 1 l
Capacidad (imperial) 32 oz
Color Ámbar
Descripción Frasco económico de boca ancha ámbar
Diámetro interior del cuello (métrico) 53 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 24
N.° por paquete 24
Esterilidad No estéril
Color del tapón Ámbar
Acabado del cuello 63 mm
Certificaciones/conformidad Fabricado conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2003. Los tapones y frascos cumplen los requisitos de 21CFR177.1520 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación. Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). El producto cumple los requisitos para recipientes resistentes a la luz de la última edición de las normas USP.
Closure Included Sí
Desechables
Boca Ancha
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 199 mm
Tipo de producto Frasco económico de boca ancha
Anchura (imperial) 3,6 in
Altura (imperial) 7,83 in
Revestimiento del tapón Sin septum
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 63 mm
Diámetro (métrico) 91 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.