Learn More
Thermo Scientific™ Membranas y discos de prefiltro Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17807655
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Diámetro (métrico):
47 mm
47 mm
50 mm
75 mm
90 mm
Material:
Acetato de celulosa
Fibra de vidrio
Nailon
Nitrato de celulosa
Color:
Blanco
Gris
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Código de producto. Tamaño de poro Diámetro (métrico) Material Color unitSize
17807655 0,45 μm 47 mm Nitrato de celulosa Gris paquete de 100
10254161 0,2 μm 47 mm Acetato de celulosa Blanco paquete de 100
10460913 0,45 μm 47 mm Acetato de celulosa Blanco paquete de 100
10112211 0,45 μm 47 mm Nitrato de celulosa Blanco paquete de 100
10254211 - 90 mm Fibra de vidrio - paquete de 100
10596922 - 50 mm Fibra de vidrio - 100 PCS
10244211 - 75 mm Fibra de vidrio - paquete de 100
10525981 0,2 μm 47 mm Nailon Blanco paquete de 100
10147451 0,45 μm 47 mm Nailon Blanco paquete de 100
9 options
Código de producto. 17807655
Marca: Thermo Scientific™ DS02056045
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Lleve a cabo análisis de partículas y microbianos con estas membranas de filtro. Disponibles en diversas formas para trabajos de calidad del agua, esterilización fría o limpieza de muestras.
Utilice discos de membrana y prefiltro Thermo Scientific™ Nalgene™ para satisfacer una amplia gama de necesidades de filtración de laboratorio. Los discos de filtro, que se utilizan junto con portafiltros y equipos de un solo uso o reutilizables, ofrecen flexibilidad y opciones para adaptarse a numerosas aplicaciones. Los discos de filtro estériles están disponibles en materiales que van desde membranas de nailon hasta nitrato de celulosa, pasando por acetato de celulosa y fibra de vidrio.
  • Los discos de membrana estériles están optimizados para las pruebas microbianas de aseguramiento y control de la calidad, y presentan las tasas de recuperación más altas
  • Membranas blancas y negras para una fácil visibilidad de las colonias
  • Las membranas de rejilla están impresas con tinta no tóxica para facilitar la enumeración de colonias
Certifications
Cumple las normas de la EPA y la APHA para trabajos de calidad de agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Gris
Tipo de filtro Filtro de membrana
Material Nitrato de celulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Diámetro (métrico) 47 mm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.