Learn More
Thermo Scientific™ Membranas y discos de prefiltro Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10244211
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
47 mm
47 mm
50 mm
75 mm
90 mm
Material:
Acetato de celulosa
Fibra de vidrio
Nailon
Nitrato de celulosa
Tamaño de la unidad:
100 PCS
paquete de 100
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
Color:
Blanco
Gris
Código de producto. Diámetro (métrico) Material unitSize Tamaño de poro Color
10244211 75 mm Fibra de vidrio paquete de 100 - -
10254161 47 mm Acetato de celulosa paquete de 100 0,2 μm Blanco
10460913 47 mm Acetato de celulosa paquete de 100 0,45 μm Blanco
10112211 47 mm Nitrato de celulosa paquete de 100 0,45 μm Blanco
10254211 90 mm Fibra de vidrio paquete de 100 - -
10596922 50 mm Fibra de vidrio 100 PCS - -
10525981 47 mm Nailon paquete de 100 0,2 μm Blanco
10147451 47 mm Nailon paquete de 100 0,45 μm Blanco
17807655 47 mm Nitrato de celulosa paquete de 100 0,45 μm Gris
9 options
Código de producto. 10244211
Marca: Thermo Scientific™ DS02817500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Lleve a cabo análisis de partículas y microbianos con estas membranas de filtro. Disponibles en diversas formas para trabajos de calidad del agua, esterilización fría o limpieza de muestras.
Utilice discos de membrana y prefiltro Thermo Scientific™ Nalgene™ para satisfacer una amplia gama de necesidades de filtración de laboratorio. Los discos de filtro, que se utilizan junto con portafiltros y equipos de un solo uso o reutilizables, ofrecen flexibilidad y opciones para adaptarse a numerosas aplicaciones. Los discos de filtro estériles están disponibles en materiales que van desde membranas de nailon hasta nitrato de celulosa, pasando por acetato de celulosa y fibra de vidrio.
  • Los discos de membrana estériles están optimizados para las pruebas microbianas de aseguramiento y control de la calidad, y presentan las tasas de recuperación más altas
  • Membranas blancas y negras para una fácil visibilidad de las colonias
  • Las membranas de rejilla están impresas con tinta no tóxica para facilitar la enumeración de colonias
Certifications
Cumple las normas de la EPA y la APHA para trabajos de calidad de agua
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Filtro de membrana
Material Fibra de vidrio
Esterilidad No estéril
N.º por caja 100
N.° por paquete 100
Diámetro (métrico) 75 mm
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.