Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado Nalgene™ de FEP Teflon™
Descripción
Garantice una dispensación libre de contaminación con frascos de lavado de disolventes Thermo Scientific™ Nalgene™ de FEP Teflon™, útiles para trabajar con elementos traza. Estos frascos sin ftalatos ofrecen una excelente resistencia química y están moldeados totalmente con fluoropolímeros. Están diseñados para llevar a cabo las dispensaciones a través de la parte superior, con un tubo y un tapón moldeados en una sola pieza para un servicio a prueba de fugas† uniforme. La punta moldeada con precisión ofrece un control de flujo recto, uniforme y máximo sin pulverización.
- Disponen de tubo de aspiración y un tubo/tapón de rosca de ETFE Tefzel™
- Muestra una resistencia química excelente a casi cualquier sustancia química de laboratorio, incluidos los disolventes. No se vuelven quebradizos ni se rompen.
- Su construcción con fluoropolímeros inertes ofrece un bajo contenido de sustancias extraíbles y un bajo nivel de fijación. Es útil para trabajos de análisis de elementos traza.
- La punta puede recortarse para aumentar el flujo.
- El ajuste firme del tubo de aspiración y el tapón evita que se separen al presionar el frasco.
- Esterilizables en autoclave/A prueba de fugas†/Transparentes
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 32 oz, 1000 ml |
| Capacidad (métrico) | 1000 ml |
| Capacidad (imperial) | 32 oz |
| Color | Translúcido |
| Material | FEP |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Estrecha |
| Forma | Cilíndrico |
| Altura (métrico) | 257 mm |
| Mostrar más |
Teflon™ es una marca comercial de The Chemours Company FC, LLC utilizada bajo licencia por NALGE Nunc International Corporation.