Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado ventilados y rotulados de LDPE Nalgene* Unitary
Descripción
Mantenga líquidos volátiles peligrosos fuera de las mesas del laboratorio con los frascos de lavado ventilados y rotulados de polietileno de baja densidad (LDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary, que incluyen un exclusivo sistema de ventilación. El frasco Unitary evita la contaminación durante el llenado del mismo; el tubo de aspiración no necesita montaje, lo que mantiene alejada la contaminación de la mesa del laboratorio. Al presionar el frasco de lavado se dispensa un flujo de líquido constante y fuerte. Marcados con cuatro colores, rombos de la NFPA, símbolos de peligro que cumplen la norma GHS e información química rotulada. Elija entre las siete marcas químicas disponibles.
- PEBD (polietileno de baja densidad) con membrana de teflón
- Frasco y tubo moldeados en una sola pieza para evitar salpicar al quitar el tapón y contaminar al llenar con productos químicos
- Sin conjunto de tubo de aspiración telescópico para recogida de salpicaduras de productos químicos indeseables en superficies
- Exclusivo tapón ventilado de color para boca de 38 mm diseñado para evitar el goteo
- A prueba de fugas†, resistentes a roturas, translúcidos
- Tapones robustos de polipropileno (PEAD en frascos de hipoclorito de sodio)
- La barra codificada por color corresponde al color del tapón para evitar las contaminaciones cruzadas
- Rotulados con el nombre y la fórmula ICS, así como con los símbolos sobre manejo, peligros, cuidados y almacenamiento de DOT y NFPA de seis productos químicos de uso frecuente
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 500 ml (16 oz) |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16 oz |
| Color | Translucent |
| Descripción | Frasco de lavado de RTK |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 24 |
| N.° por paquete | 4 |
| Color del tapón | Amarillo |
| Unitario | Sí |
| Mostrar más |
†El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.