Learn More
Thermo Scientific™ Frascos de lavado ventilados y rotulados de LDPE Nalgene* Unitary
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10014350
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000mL
Chemical Label:
Acetona
Agua destilada
Hipoclorito de sodio
Isopropanol
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. Capacidad (métrico) Chemical Label unitSize
10014350 500 ml Agua destilada paquete de 4
10663952 500 ml Isopropanol paquete de 4
10030681 500 ml Hipoclorito de sodio paquete de 4
10024350 500 ml Acetona paquete de 4
10070571 1000mL Agua destilada paquete de 2
5 options
Código de producto. 10014350
Marca: Thermo Scientific™ 24360505
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mantenga líquidos volátiles peligrosos fuera de las mesas de laboratorio. Los frascos de lavado Unitary incorporan un exclusivo sistema de ventilación y eliminan la necesidad de un conjunto de tubo de aspiración, así como el riesgo de contaminación asociado.
Mantenga líquidos volátiles peligrosos fuera de las mesas del laboratorio con los frascos de lavado ventilados y rotulados de polietileno de baja densidad (LDPE) Thermo Scientific™ Nalgene™ Unitary, que incluyen un exclusivo sistema de ventilación. El frasco Unitary evita la contaminación durante el llenado del mismo; el tubo de aspiración no necesita montaje, lo que mantiene alejada la contaminación de la mesa del laboratorio. Al presionar el frasco de lavado se dispensa un flujo de líquido constante y fuerte. Marcados con cuatro colores, rombos de la NFPA, símbolos de peligro que cumplen la norma GHS e información química rotulada. Elija entre las siete marcas químicas disponibles.
  • PEBD (polietileno de baja densidad) con membrana de teflón
  • Frasco y tubo moldeados en una sola pieza para evitar salpicar al quitar el tapón y contaminar al llenar con productos químicos
  • Sin conjunto de tubo de aspiración telescópico para recogida de salpicaduras de productos químicos indeseables en superficies
  • Exclusivo tapón ventilado de color para boca de 38 mm diseñado para evitar el goteo
  • A prueba de fugas†, resistentes a roturas, translúcidos
  • Tapones robustos de polipropileno (PEAD en frascos de hipoclorito de sodio)
  • La barra codificada por color corresponde al color del tapón para evitar las contaminaciones cruzadas
  • Rotulados con el nombre y la fórmula ICS, así como con los símbolos sobre manejo, peligros, cuidados y almacenamiento de DOT y NFPA de seis productos químicos de uso frecuente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 500 ml (16 oz)
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Translucent
Descripción Frasco de lavado de RTK
Material LDPE
N.º por caja 24
N.° por paquete 4
Color del tapón Natural
Unitario Sí
Certificaciones/conformidad Cumplen los requisitos de la regulación OSHA sobre etiquetado de recipientes de productos químicos en el lugar de trabajo.
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Estrecha
Forma Cilíndrico
Tipo de producto Frasco lavador
Chemical Label Agua destilada
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Mostrar más Mostrar menos
†El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.