Learn More
Thermo Scientific™ Embudos de uso general en polipropileno o polietileno de alta densidad Nalgene™
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
65 mm
103 mm
155 mm
Capacidad (métrico):
62 ml
270 ml
1059 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
Los embudos de uso general Thermo Scientific™ Nalgene son inastillables y suponen una cómoda alternativa a los embudos de vidrio utilizados en el laboratorio.
Idóneos en numerosas aplicaciones de laboratorio.
- 4256-0234 y 4256-0414 están fabricados en polipropileno esterilizable en autoclave y aprueba de rotura.
- 4256-0638 cuenta con una abertura de grandes dimensiones para agilizar la transferencia de materiales y está fabricado en polietileno de alta densidad y a prueba de rotura (no esterilizable en autoclave).
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 155 mm |
| Capacidad (métrico) | 1059 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 26 mm |
| Material | Polietileno de alta densidad |
| Altura (métrico) | 176 mm |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Descripción | Utilidad de embudo HDPE de 162 mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 67 mm |
| Cantidad | 72 |