Learn More
Thermo Scientific™ Soportes de trasporte Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4520844
Click to view available options
Material:
Polietileno
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10686541
Marca: Thermo Scientific™ 71300010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Transporte accesorios de vidrio, muestras o herramientas con este soporte de útiles, que presenta una construcción resistente con divisor central y asa moldeados.
Transporte accesorios de vidrio, muestras o herramientas con los soportes de útiles Thermo Scientific™ Nalgene™, que presentan una construcción resistente con divisor central y asa moldeados.
  • Disponibilidad en polietileno y en polipropileno esterilizable en autoclave
  • Dimensiones externas (longitud x anchura x altura): 14,875 x 9,5 x 4,5 in. (38 x 24 x 11 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Estándar de OSHA 29CFR1910
Descripción Soporte de útiles
Material Polietileno
Para utilizar con (aplicación) Para el transporte de material de vidrio, muestras, herramientas
N.º por caja 6
N.° por paquete 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 38 x 24 x 11 cm (14.875 x 9.5 x 4.5 pulg)
Longitud (métrico) 38 cm
Longitud (imperial) 14.875 in
Anchura (imperial) 9.5 in
Altura (imperial) 4,5 in
Tipo de producto Soporte para frascos
Altura (métrico) 11 cm
Anchura (métrico) 24 cm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.