Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo Nalgene™ Unwire™: Tecnología de fabricación Resmer™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10602401
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Azul-verde
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
matriz, red, conjunto:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 13 mm
Tubos de 16 mm
Tubos de 20 mm
Tubos de 25 mm
Tubos de 30 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Color matriz, red, conjunto Para utilizar con (equipo) unitSize
10602401 Amarillo 4 x 10 Tubos de 25 mm cada uno
10603161 Rojo 6 x 12 Tubos de 13 mm cada uno
10149970 Azul-verde 6 x 12 Tubos de 13 mm cada uno
10180351 Verde 6 x 12 Tubos de 13 mm cada uno
10333461 Amarillo 6 x 12 Tubos de 13 mm cada uno
10634481 Naranja 6 x 12 Tubos de 13 mm cada uno
10693151 Blanco 6 x 12 Tubos de 13 mm cada uno
10435071 Rojo 6 x 12 Tubos de 16 mm cada uno
10098210 Azul-verde 6 x 12 Tubos de 16 mm cada uno
10495061 Verde 6 x 12 Tubos de 16 mm cada uno
10343461 Amarillo 6 x 12 Tubos de 16 mm cada uno
10717961 Naranja 6 x 12 Tubos de 16 mm cada uno
10281761 Blanco 6 x 12 Tubos de 16 mm cada uno
10519081 Rojo 4 x 10 Tubos de 20 mm cada uno
10323701 Azul 4 x 10 Tubos de 20 mm cada uno
10769491 Verde 4 x 10 Tubos de 20 mm cada uno
10604101 Amarillo 4 x 10 Tubos de 20 mm cada uno
10169970 Naranja 4 x 10 Tubos de 20 mm cada uno
10291761 Blanco 4 x 10 Tubos de 20 mm cada uno
10663721 Rojo 4 x 10 Tubos de 25 mm cada uno
10415411 Azul 4 x 10 Tubos de 25 mm cada uno
10231671 Verde 4 x 10 Tubos de 25 mm cada uno
10738151 Naranja 4 x 10 Tubos de 25 mm cada uno
10474101 Blanco 4 x 10 Tubos de 25 mm cada uno
10241861 Rojo 3 x 8 Tubos de 30 mm cada uno
10778721 Azul 3 x 8 Tubos de 30 mm cada uno
10602971 Verde 3 x 8 Tubos de 30 mm 1 PCS
10038180 Amarillo 3 x 8 Tubos de 30 mm cada uno
10242101 Naranja 3 x 8 Tubos de 30 mm cada uno
10644101 Blanco 3 x 8 Tubos de 30 mm cada uno
30 options
Código de producto. 10602401
Marca: Thermo Scientific™ 59700225
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sujete de forma segura una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga de 13, 16, 20, 25 y 30 mm de diámetro con estas gradillas resistentes y duraderas.
Sujete de forma segura una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga de 13, 16, 20, 25 y 30 mm de diámetro con las gradillas para tubos de ensayo Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Moldeadas en una sola pieza para ofrecer excelente resistencia y durabilidad, estas gradillas no tienen revestimientos que puedan desprenderse, desconcharse u oxidarse.
  • Su acabado liso deja menos espacio para el depósito de contaminantes; no cuenta con soldaduras que puedan romperse ni con bordes afilados.
  • Las placas de los extremos admiten etiquetas grandes para una sencilla identificación de las muestras.
  • Su gravedad específica es superior a la del agua, por lo que estas gradillas permanecen sumergidas en baños de agua sin flotar.
  • Soporta la mayoría de productos químicos y procedimientos de laboratorio, y temperaturas de hasta 121°C.
  • Disponibles en seis colores brillantes para ayudarle a mantener sus muestras organizadas.
  • Los tubos cónicos de 15 ml caben en las gradillas de 20 mm; los tubos cónicos de 50 ml caben en las gradillas de 30 mm.
  • No requieren montaje; las gradillas están listas para su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradillas para tubos de ensayo Unwire
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Amarillo
Admite Tubos (25 mm)
Material Plástico acetálico
Posiciones 40
Forma Rectángulo
Para utilizar con (equipo) Tubos de 25 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 30 x 12.1 x 9.2cm (11.75 x 4.75 x 3.62 pulg)
Longitud (métrico) 30 cm
Longitud (imperial) 11,75 in
Anchura (imperial) 4.75 pulg
Altura (imperial) 3,62 in
Diámetro de la abertura (métrico) 25 mm
Tipo de producto Gradilla, tubo de ensayo Unwire
Diámetro interior (métrico) 25 mm
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 9.2 cm
matriz, red, conjunto 4 x 10
Anchura (métrico) 12.1 cm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.