Learn More
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo Nalgene™ Unwire™: Tecnología de fabricación Resmer™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10291761
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Azul-verde
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
matriz, red, conjunto:
3 x 8
4 x 10
6 x 12
Para utilizar con (equipo):
Tubos de 13 mm
Tubos de 16 mm
Tubos de 20 mm
Tubos de 25 mm
Tubos de 30 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10291761
Marca: Thermo Scientific™ 59700020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Sujete de forma segura una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga de 13, 16, 20, 25 y 30 mm de diámetro con estas gradillas resistentes y duraderas.
Sujete de forma segura una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga de 13, 16, 20, 25 y 30 mm de diámetro con las gradillas para tubos de ensayo Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Moldeadas en una sola pieza para ofrecer excelente resistencia y durabilidad, estas gradillas no tienen revestimientos que puedan desprenderse, desconcharse u oxidarse.
  • Su acabado liso deja menos espacio para el depósito de contaminantes; no cuenta con soldaduras que puedan romperse ni con bordes afilados.
  • Las placas de los extremos admiten etiquetas grandes para una sencilla identificación de las muestras.
  • Su gravedad específica es superior a la del agua, por lo que estas gradillas permanecen sumergidas en baños de agua sin flotar.
  • Soporta la mayoría de productos químicos y procedimientos de laboratorio, y temperaturas de hasta 121°C.
  • Disponibles en seis colores brillantes para ayudarle a mantener sus muestras organizadas.
  • Los tubos cónicos de 15 ml caben en las gradillas de 20 mm; los tubos cónicos de 50 ml caben en las gradillas de 30 mm.
  • No requieren montaje; las gradillas están listas para su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla, tubo de ensayo Unwire
Descripción Gradillas para tubos de ensayo Unwire
matriz, red, conjunto 4 x 10
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (20 mm)
Material Plástico acetálico
Posiciones 40
Forma Rectángulo
Estantes 3 niveles
Para utilizar con (equipo) Tubos de 20 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 25 x 10.2 x 8.3 cm (9.75 x 4 x 3.25 pulg)
Longitud (métrico) 25 cm
Longitud (imperial) 9,75 in
Anchura (métrico) 10.2 cm
Anchura (imperial) 4 in
Altura (métrico) 8.3 cm
Altura (imperial) 3,25 in
Diámetro de la abertura (métrico) 20 mm
Diámetro interior (métrico) 20 mm
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.