Learn More
- Home
- Products
- Gradillas
- Gradillas para tubos
- Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo Nalgene™ Unwire™: Tecnología de fabricación Resmer™
Thermo Scientific™ Gradillas para tubos de ensayo Nalgene™ Unwire™: Tecnología de fabricación Resmer™
Produktkod. 10241861
| Produktkod. | Color | matriz, red, conjunto | Para utilizar con (equipo) | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10241861 | Rojo | 3 x 8 | Tubos de 30 mm | cada uno |
| 10603161 | Rojo | 6 x 12 | Tubos de 13 mm | cada uno |
| 10149970 | Azul-verde | 6 x 12 | Tubos de 13 mm | cada uno |
| 10180351 | Verde | 6 x 12 | Tubos de 13 mm | cada uno |
| 10333461 | Amarillo | 6 x 12 | Tubos de 13 mm | cada uno |
| 10634481 | Naranja | 6 x 12 | Tubos de 13 mm | cada uno |
| 10693151 | Blanco | 6 x 12 | Tubos de 13 mm | cada uno |
| 10435071 | Rojo | 6 x 12 | Tubos de 16 mm | cada uno |
| 10098210 | Azul-verde | 6 x 12 | Tubos de 16 mm | cada uno |
| 10495061 | Verde | 6 x 12 | Tubos de 16 mm | cada uno |
| 10343461 | Amarillo | 6 x 12 | Tubos de 16 mm | cada uno |
| 10717961 | Naranja | 6 x 12 | Tubos de 16 mm | cada uno |
| 10281761 | Blanco | 6 x 12 | Tubos de 16 mm | cada uno |
| 10519081 | Rojo | 4 x 10 | Tubos de 20 mm | cada uno |
| 10323701 | Azul | 4 x 10 | Tubos de 20 mm | cada uno |
| 10769491 | Verde | 4 x 10 | Tubos de 20 mm | cada uno |
| 10604101 | Amarillo | 4 x 10 | Tubos de 20 mm | cada uno |
| 10169970 | Naranja | 4 x 10 | Tubos de 20 mm | cada uno |
| 10291761 | Blanco | 4 x 10 | Tubos de 20 mm | cada uno |
| 10663721 | Rojo | 4 x 10 | Tubos de 25 mm | cada uno |
| 10415411 | Azul | 4 x 10 | Tubos de 25 mm | cada uno |
| 10231671 | Verde | 4 x 10 | Tubos de 25 mm | cada uno |
| 10602401 | Amarillo | 4 x 10 | Tubos de 25 mm | cada uno |
| 10738151 | Naranja | 4 x 10 | Tubos de 25 mm | cada uno |
| 10474101 | Blanco | 4 x 10 | Tubos de 25 mm | cada uno |
| 10778721 | Azul | 3 x 8 | Tubos de 30 mm | cada uno |
| 10602971 | Verde | 3 x 8 | Tubos de 30 mm | 1 PCS |
| 10038180 | Amarillo | 3 x 8 | Tubos de 30 mm | cada uno |
| 10242101 | Naranja | 3 x 8 | Tubos de 30 mm | cada uno |
| 10644101 | Blanco | 3 x 8 | Tubos de 30 mm | cada uno |
Produktkod. 10241861
Brand: Thermo Scientific™ 59700530
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "28033" para aplicar la oferta.
Beskrivning
Sujete de forma segura una carga completa de tubos de ensayo o tubos para centrífuga de 13, 16, 20, 25 y 30 mm de diámetro con las gradillas para tubos de ensayo Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™. Moldeadas en una sola pieza para ofrecer excelente resistencia y durabilidad, estas gradillas no tienen revestimientos que puedan desprenderse, desconcharse u oxidarse.
- Su acabado liso deja menos espacio para el depósito de contaminantes; no cuenta con soldaduras que puedan romperse ni con bordes afilados.
- Las placas de los extremos admiten etiquetas grandes para una sencilla identificación de las muestras.
- Su gravedad específica es superior a la del agua, por lo que estas gradillas permanecen sumergidas en baños de agua sin flotar.
- Soporta la mayoría de productos químicos y procedimientos de laboratorio, y temperaturas de hasta 121°C.
- Disponibles en seis colores brillantes para ayudarle a mantener sus muestras organizadas.
- Los tubos cónicos de 15 ml caben en las gradillas de 20 mm; los tubos cónicos de 50 ml caben en las gradillas de 30 mm.
- No requieren montaje; las gradillas están listas para su uso.
Specifikationer
Specifikationer
| Descripción | Gradillas para tubos de ensayo Unwire |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Rojo |
| Admite | Tubos (30 mm) |
| Material | Plástico acetálico |
| Posiciones | 24 |
| Forma | Rectángulo |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 30 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 28.3 x 10.8 x 9.2 cm (11 x 4.25 x 3.62 pulg) |
| Longitud (métrico) | 28.3 cm |
| Longitud (imperial) | 11 pulg |
| Anchura (imperial) | 4,25 in |
| Altura (imperial) | 3,62 in |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 30 mm |
| Tipo de producto | Gradilla, tubo de ensayo Unwire |
| Diámetro interior (métrico) | 30 mm |
| Estantes | 12 |
| Altura (métrico) | 9.2 cm |
| matriz, red, conjunto | 3 x 8 |
| Anchura (métrico) | 10.8 cm |
| Visa mer Visa mindre |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.