Learn More
Thermo Scientific™ Semigradillas Nalgene™ Unwire™: Tecnología de fabricación Resmer™
Descripción
Organice y almacene muestras con las semigradillas Thermo Scientific™ Nalgene™ Unwire™ de dimensiones reducidas, que cuentan con todas las características de las gradillas Unwire de tamaño completo pero que ocupan la mitad de espacio. Ideales para su uso en incubadoras, refrigeradores, congeladores, vitrinas en laboratorio y en mesas de trabajo, estas gradillas se ajustan fácilmente en baños de agua o hielo y no flotan. Disponibles en cuatro colores brillantes para ayudarle a mantener sus muestras bien organizadas.
- Construidas con la tecnología de fabricación Thermo Scientific™ Resmer™.
- Las gradillas pueden esterilizarse en autoclave varias veces.
- Su acabado liso deja menos espacio para el depósito de contaminantes; no cuenta con soldaduras que puedan romperse ni con bordes afilados.
- Las placas de extremos permiten utilizar etiquetas grandes.
- La gradilla soporta la mayoría de productos químicos y procedimientos de laboratorio, y temperaturas de hasta 121°C.
- Los tubos cónicos de 15 ml caben en las gradillas de 20 mm; los tubos cónicos de 50 ml caben en las gradillas de 30 mm.
- No requiere montaje.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Semigradilla para tubos de ensayo Unwire |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Azul |
| Admite | Tubos (25 mm) |
| Material | Plástico acetálico |
| Posiciones | 16 |
| Forma | Rectángulo |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de 25 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 12.2 x 12.2 x 7.6 cm (4.8 x 4.8 x 3 pulg) |
| Longitud (métrico) | 12.2 cm |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado:
Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.