Learn More
Thermo Scientific™ Frascos lavadores de seguridad Nalgene™ Unitary™
Descripción
Los frascos lavadores de seguridad Thermo Scientific Nalgene Unitary incluyen una boca ancha para llenado más fácil y rápido, y son rojos para facilitar la identificación
Frascos lavadores rojos, flexibles y distintivos, con tubo dispensador sin contaminación.
- Los frascos son de color rojo para facilitar su identificación y reconocimiento instantáneo, para su uso con ácidos, bases y alcoholes; incluyen tapones de rosca de polipropileno rojo.
- El tubo y el frasco están moldeados en una sola pieza a prueba de fugas.†
- La punta ofrece un flujo ultrafino, recto y uniforme para una dispensación de precisión, pero también se puede recortar para aumentar el flujo.
- El contenido se puede dispensar sin volcarlo ni agitarlo.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 250 ml (8 oz) |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Color | Rojo |
| Descripción | Tubo/frasco de LDPE |
| Material | LDPE |
| N.º por caja | 4 |
| N.° por paquete | 4 |
| Color del tapón | Rojo |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |