Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrenches
Descripción
Garantizan lecturas de par de torsión exactas cuando se colocan sobre los frascos con racores de llave dinamométrica Thermo Scientific™ Nalgene™. El par de torsión correcto de los tapones Nalgene resulta esencial para un sellado a prueba de fugas†.
Estas llaves pueden usarse para confirmar la configuración de la máquina de roscado, efectuar inspecciones en la línea y comprobar pares. Deben usarse con racores de llave dinamométrica Nalgene.
Información para pedidos:
Pida los racores que coincidan con la resina del tapón.
Compatible con:
Racores de llave dinamométrica Thermo Scientific Nalgene (serie 2195)
†El término a prueba de fugas se aplica a productos Thermo Scientific Nalgene que cumplan los criterios siguientes: a) Sistemas de cierre con tapones para frascos, matraces o embudos de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos. b) Sistemas de cierre para frascos, matraces o embudos de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Garantía:
90 días
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Llave dinamométrica |
| Tamaño de la unidad | 1/4 pulg |
| Para utilizar con (equipo) | Racores de llave dinamométrica Nalgene (serie 2195) |
| par de torsión | De 0 a 75 lb |