Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrench Fittings for Polypropylene Closure
Código de producto. 10542995
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
11 mm (MPV de perfil alto)
11 mm (MPV de perfil bajo)
53B
83B
Entre 13 y 415 mm
Entre 20 y 415 mm
Entre 24 y 415 mm
Entre 28 y 415 mm
Entre 38 y 415 mm
Entre 38 y 430 mm
Entre 43 y 415 mm
Entre 48 y 415 mm
Entre 53 y 415 mm
Entre 63 y 415 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
10542995 Entre 28 y 415 mm cada uno
10680904 11 mm (MPV de perfil bajo) cada uno
10304533 11 mm (MPV de perfil alto) cada uno
10542035 Entre 13 y 415 mm cada uno
10777093 Entre 20 y 415 mm cada uno
10436853 Entre 24 y 415 mm cada uno
10314723 Entre 38 y 415 mm cada uno
10707103 Entre 43 y 415 mm cada uno
10651674 Entre 48 y 415 mm cada uno
10777273 Entre 53 y 415 mm cada uno
10232863 Entre 63 y 415 mm cada uno
10543955 53B cada uno
10282283 83B cada uno
10314293 Entre 38 y 430 mm cada uno
14 options
Código de producto. 10542995
Marca: Thermo Scientific™ 21950028
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga lecturas de par de torsión exactas cuando se colocan sobre los frascos con racores de llave dinamométrica específicos para tapones de polipropileno.
Obtenga lecturas de par de torsión exactas cuando se colocan sobre los frascos con racores de llave dinamométrica Thermo Scientific™ Nalgene™ para tapones de polipropileno. El par de torsión correcto de los tapones Nalgene resulta esencial para un sellado a prueba de fugas†.
  • Epoxi
  • Diseñados específicamente para los tapones de polipropileno Nalgene
Compatible con:
Llaves dinamométricas Thermo Scientific Nalgene (2195-6169 y -6177) † El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Accesorios
Tamaño del tapón Entre 28 y 415 mm
Tamaño de la unidad 1/4 pulg
Para utilizar con (equipo) Llaves dinamométricas Nalgene (n.º de catálogo 2195-6169 y -6177)
Material Epoxi