Learn More
Thermo Scientific™ Racores de llave dinamométrica Nalgene™ para tapones de polietileno de alta densidad (HDPE)
Código de producto. 10189792
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
53B
83B
De 28 a 415, modificado
De 38 a 430, modificado
De 43 a 415 modificado
Entre 20 y 415 mm
Entre 24 y 415 mm
Entre 38 y 415 mm
Entre 53 y 415 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
10189792 Entre 20 y 415 mm 1 PCS
11369754 Entre 20 y 415 mm cada uno
10180703 Entre 24 y 415 mm cada uno
10190703 De 28 a 415, modificado cada uno
11359754 Entre 38 y 415 mm cada uno
10571845 De 43 a 415 modificado cada uno
10405323 Entre 53 y 415 mm cada uno
10100903 53B cada uno
10232673 83B cada uno
10242673 De 38 a 430, modificado cada uno
10 options
Código de producto. 10189792
Marca: Thermo Scientific™ 21951020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija estos racores de llave dinamométrica diseñados para tapones de HDPE específicos para obtener lecturas de par precisas al aplicar tapones en frascos.
Elija racores de llave dinamométrica Thermo Scientific™ Nalgene™ para tapones de HDPE para obtener lecturas de par precisas al aplicar tapones en frascos. El par de torsión correcto de los tapones Nalgene resulta esencial para un sellado a prueba de fugas†.
  • Epoxi
  • Diseñados específicamente para los tapones de HDPE Nalgene
Compatible con:
Llaves dinamométricas Thermo Scientific Nalgene (2195-6169 y -6177) † El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Accesorios
Tamaño del tapón Entre 20 y 415 mm
Tamaño de la unidad 1/4 pulg
Para utilizar con (equipo) Llaves dinamométricas Nalgene (n.º de catálogo 2195-6169 y -6177)
Material Epoxi