Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Torque Wrench Fittings for Biotainer™ Closures
Código de producto. p-4520926
Change view
Click to view available options
Tamaño del tapón:
Entre 38 y 430 mm
Entre 48 y 430 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño del tapón unitSize
11740094 Entre 38 y 430 mm cada uno
10262700 Entre 48 y 430 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11740094
Marca: Thermo Scientific™ 25953038
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantizan lecturas de par de torsión exactas cuando se colocan con estos racores de llave dinamométrica diseñados específicamente para tapones BiotainerTM.
Garantizan lecturas de par de torsión exactas cuando se colocan con racores de llave dinamométrica Thermo Scientific™ Nalgene™ para tapones Biotainer™. El par de torsión correcto de los tapones Nalgene resulta esencial para un sellado a prueba de fugas†.
  • Epoxi
  • Diseñados específicamente para los tapones Nalgene Biotainer
Compatible con:
Llaves dinamométricas Thermo Scientific Nalgene (2195-6169 y -6177) † El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 1,15 bares (2 psig) durante 2 minutos; b) sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presentan fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Accesorios
Tamaño del tapón Entre 38 y 430 mm
Tamaño de la unidad 1/4 pulg
Para utilizar con (equipo) Llaves dinamométricas Nalgene (n.º de catálogo 2195-6169 y -6177)
Material Epoxi
N.° por paquete 1 unidad