Learn More
Thermo Scientific™ Llave de paso de tres vías Nalgene™
Descripción
Disfrute de la flexibilidad del sistema de transferencia de líquidos en el propio laboratorio con una llave de paso de tres vías Thermo Scientific™ Nalgene™ dispuesta en forma de T para conectar con facilidad dos (o tres) vías de la llave de paso.
- Las salidas tubulares tienen forma de T y son aptas para tubos de 6,3 mm (0,25″) a 7,94 mm (0,44″)
- De polipropileno con tapón de TFE Teflon™ a prueba de fugas† y antienganche
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Llave de paso |
| Calibre de tapón | 4 mm |
| Material | Polipropileno |
| N.° por paquete | 1 |
| Plug Material | Polipropileno |
| Outlet Port | Tubos |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.