Learn More
Thermo Scientific™ Racks de tubos de ensayo de policarbonato Nalgene™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4520872
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
20mm Tubes
Tubos de 15 a 16 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11315704 Tubos de 15 a 16 mm paquete de 4
10044850 20mm Tubes cada uno
2 options
Código de producto. 11315704
Marca: Thermo Scientific™ 59350016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incube cultivos en líquidos con inclinación utilizando estas gradillas inclinables de tubos de ensayo, que permiten una inclinación de 5 o 20 grados para que los medios se endurezcan en ángulo.
Los racks (o gradillas) de tubos de ensayo de policarbonato Thermo Scientific Nalgene son útiles para la incubación de cultivos líquidos en pendiente.
Este rack se puede inclinar 5 ó 20 grados para permitir el endurecimiento de los medios en un ángulo en la incubación de cultivos en líquidos.
  • Tras su procesamiento en hornos de microondas, coloque los tubos rellenos de medios a una inclinación de 5° o 20°
  • Los medios de cultivo se endurecerán con una inclinación constante.
  • Su gravedad específica, superior a la del agua, les permite mantenerse sumergidos en baños de agua sin flotar.
  • Esterilizables en autoclave; Nota: La esterilización en autoclave hace disminuir su resistencia con el tiempo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Gradillas para tubos de ensayo, con inclinación, blanco, PC, 16 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (15 a 16 mm)
Material Policarbonato
Posiciones 40
Forma Rectángulo
Para utilizar con (equipo) Tubos de 15 a 16 mm
N.º por caja 4
N.° por paquete 1
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 28,5 x 15,5 x 11,5 cm
Longitud (métrico) 28,5 cm
Longitud (imperial) 11 pulg
Anchura (imperial) 6,1 in
Altura (imperial) 4,5 in
Diámetro de la abertura (métrico) 16 mm
Tipo de producto Gradillas para tubos de ensayo con inclinación
Diámetro interior (métrico) 16 mm
Estantes 2 Tiers
Altura (métrico) 11,5 cm
matriz, red, conjunto 4 x 10
Anchura (métrico) 15,5 cm