Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de boca ancha de polipropileno copolímero Nalgene™
Descripción
Ahorre un valioso espacio de laboratorio con el diseño cuadrado de los frascos de copolímero de polipropileno cuadrados de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. El diseño de boca ancha facilita la limpieza, el llenado y la recuperación de muestras Fabricados únicamente con materiales plásticos de laboratorio de alta calidad para obtener bajos niveles de extraíbles y lixiviabilidad.
- Resistentes a ácidos, alcoholes y bases
- Frascos transparentes que permiten ver el nivel del líquido.
- El diseño cuadrado ofrece una amplia área para el etiquetado
- Los tapones sin revestimiento de polipropileno ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
- Esterilizable en autoclave
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque completamente o quite los tapones.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 6 oz, 175 ml |
| Capacidad (métrico) | 175 ml |
| Capacidad (imperial) | 6 oz |
| Color | Natural translúcido |
| Descripción | Frascos cuadrados de boca ancha |
| Diámetro (imperial) | 2 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,1 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
| Material | PPCO |
| N.º por caja | 72 |
| Mostrar más |
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término a prueba de fugas a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.