Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de HDPE de boca ancha Nalgene™ con tapón
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4521977
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 ml
175 ml
250 ml
500 ml
1 l
Tamaño del tapón:
28 mm
38 mm
43 mm
53 mm
63 mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 48
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10145660 60 ml 28 mm paquete de 12
10379630 175 ml 38 mm paquete de 12
10524051 250 ml 43 mm 12 PCS
10400011 500 ml 53 mm paquete de 12
15587995 500 ml 53 mm paquete de 48
10248280 1 l 63 mm paquete de 6
6 options
Código de producto. 10145660
Marca: Thermo Scientific™ 21140002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Llene fácilmente estos frascos de HDPE cuadrados de boca ancha que ofrecen una excelente resistencia química, lo que los convierte en adecuados para una amplia variedad de usos.
Llene fácilmente frascos cuadrados de HDPE de boca ancha Thermo Scientific™ Nalgene™. El HDPE ofrece una excelente resistencia química a la mayoría de los ácidos, bases y alcoholes, y hace que estos frascos sean idóneos para una amplia variedad de usos. Apropiados para almacenar en congelador hasta - 100 ºC (- 148 ºF).
  • Recipientes de gran versatilidad, con excelente resistencia química a la mayoría de ácidos, bases y alcoholes, idóneos para la protección de muestras valiosas.
  • Su forma rectangular permite almacenarlos en el congelador a una temperatura de hasta -100° C (-148° F)
  • Sus tapones de rosca de polipropileno sin revestimiento ofrecen la máxima protección a prueba de fugas† sin el uso de un revestimiento que podría arrugarse, provocar fugas o contaminar los reactivos.
  • A prueba de fugas†
Incluye:
Tapones de rosca de polipropileno
Información de reciclaje: Los frascos reutilizables Nalgene están diseñados para durar muchos años en condiciones habituales de laboratorio. Sin embargo, al igual que con todos los productos duraderos, deben desecharse y reemplazarse con el tiempo. Los frascos de HDPE Nalgene y su embalaje son fáciles de reciclar. Recicle los cartones corrugados y las bolsas de LDPE en los que se envasan los productos de frascos Nalgene. Y, al final de la vida útil del producto, lave y recicle los frascos de HDPE Nalgene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 60 ml (2 oz)
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Natural, translúcido
Descripción Frascos cuadrados de boca ancha
Diámetro (imperial) 1,4 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,8 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 21 mm
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
N.º por caja 72
N.° por paquete 12
Esterilidad No estéril
Color del tapón Natural, translúcido
Certificaciones/conformidad USP Clase VI; FDA - 21 CFR
Closure Included Sí
Graduated No
Boca Ancha
Forma Cuadrada
ACT Label Sí
Altura (métrico) 83 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado de boca ancha
Anchura (imperial) 1,41 in
Altura (imperial) 3,3 in
Revestimiento del tapón Sin revestimiento
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 28 mm
Diámetro (métrico) 36 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
† El término a prueba de fugas se asigna a los productos Thermo Scientific Nalgene que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos/matraces/embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos/embudos/matraces con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos con agua e invertirlos durante 15 minutos.
Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y cierres Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus cierres Nalgene a presión y temperatura ambiente.