Learn More
Thermo Scientific™ Frascos graduados de policarbonato cuadrados Nalgene™ sin tapón: envasados en bandeja
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15236717
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
250 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
paquete de 60
paquete de 96
Código de producto. 15236717
Marca: Thermo Scientific™ 3620150500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Elija estos frascos duraderos y esterilizables en autoclave que incorporan un diseño cuadrado fácil de manipular para el almacenamiento de soluciones acuosas y el almacenamiento de medios a corto plazo.
Elija frascos graduados de policarbonato cuadrado Thermo Scientific™ Nalgene para el almacenamiento de soluciones acuosas y el almacenamiento de medios a corto plazo. Estos frascos son duraderos y esterilizables en autoclave y tienen un diseño cuadrado para facilitar el manejo.
  • Transparente
  • Diseño cuadrado para facilitar el manejo
  • Esterilizable en autoclave
  • Robustos y duraderos incluso a bajas temperaturas
  • Con graduaciones moldeadas y cuello con acabado antigoteo
Información sobre pedidos:
Envasados en bandeja sin tapones; pida los tapones por separado (serie 362150).
Nota:
Antes de esterilizar en autoclave, desenrosque los tapones o retírelos Deben esterilizarse en autoclave vacíos. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Los frascos mostrados con tapones de colores están disponibles por separado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 16 oz, 500 ml
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Descripción Frasco cuadrado graduado
Diámetro (imperial) 2,9 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,1 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Material Policarbonato
N.º por caja 40
N.° por paquete 20
Esterilidad No estéril
Graduaciones Graduaciones moldeadas
Certificaciones/conformidad Fabricados conforme a los requisitos sobre calidad de la norma ISO 13485:2016. Los tapones y frascos para diagnóstico cumplen los requisitos de 21CFR177.1580 en relación con aplicaciones de bebidas y alimentación, clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 177 mm
Tipo de producto Frasco cuadrado graduado
Altura (imperial) 6,9 in
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) Forma cuadrada de 74 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca (se pide por separado)
Dispensación a través del tapón No