Learn More
Thermo Scientific™ Frascos para medios de cultivo cuadrados Nalgene™ de PETG con tapón con septum: bandejas estériles envasadas al vacío, 60 ml
Descripción
Los frascos para medios de cultivo cuadrados Thermo Scientific™ Nalgene de PETG son duraderos y resistentes a la rotura, e incluyen un tapón con septo para la dispensación o adición aséptica de jeringas de suplementos.
- El tapón de polietileno de alta densidad (HDPE) con septum de PTFE/silicona ofrece una superficie de contacto líquida de PTFE inerte y antiadhesiva para garantizar la integridad de los líquidos.
- Frascos para medios de cultivo transparentes y a prueba de fugas†
- Diseño cuadrado para ahorrar espacio en los estantes
- Los frascos y tapones son estériles hasta el nivel de seguridad de esterilización 10-6
Información para pedidos:
Embaladas en bandejas envueltas al vacío en envases de cartón dentro de bolsas dobles para aplicaciones de sala limpia.
Recomendada para:
Idóneos para envasar reactivos biológicos y para diagnóstico que requieren la dispensación o adición aséptica de suplementos con jeringa.
Nota:
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Capacidad (imperial) | 16,9 oz |
| Color | Transparente |
| Descripción | Con tapón con septum |
| Diámetro (imperial) | 2,9 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,1 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
| Material | PETG |
| N.º por caja | 40 |
| N.° por paquete | 20 |
| Mostrar más |