Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo con tapón Nalgene™: Bandejas estériles envueltas al vacío
Descripción
Elimine los costosos pasos de lavado, despirogenación y esterilización en autoclave con los frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo con tapón Thermo Scientific™ Nalgene™ con esterilización certificada, perfectos para el almacenamiento prolongado de materiales sensibles al pH, como los medios de cultivo.
- Avalados por una amplia documentación de validación
- Fabricados con copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG)2/O2 resistente a roturas y duradero
- Graduaciones y anillo en cuello moldeados para usarlos con bandas de contracción a prueba de alteraciones
- Apirógenos y no citotóxicos
- Transparencia y menor permeabilidad al CO2 y O2
- El material de frascos y tapones se incluye en la categoría sin componentes de origen animal (ADC)
- A prueba de fugas†
Nota:
El tamaño de 2 l tiene asas moldeadas.
† El término “a prueba de fugas” se aplica a productos Thermo Scientific Nalgene que cumplan los criterios siguientes: a) Sistemas de cierre con tapones para frascos, matraces o embudos de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos. b) Sistemas de cierre para frascos, matraces o embudos de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ampliado |
| Capacidad (imperial) | 17,5 oz |
| Color | Transparente |
| Descripción | 650ml, tapón 38-430, envasado en bandejas |
| Diámetro (imperial) | 2,9 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,1 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento prolongado |
| Material | PETG |
| N.º por caja | 48 |
| Mostrar más |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.