Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PETG para medios de cultivo con tapón Nalgene™: Bandejas no estériles envueltas al vacío de 125 ml
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10304293
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
Tamaño del tapón:
20-415 mm
24-415 mm
38-430 mm
53B
Tamaño de la unidad:
200 PCS
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 280
paquete de 40
paquete de 60
paquete de 96
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
10304293 60 ml 24-415 mm 200 PCS
10561075 30 ml 20-415 mm paquete de 280
10384333 125 ml 38-430 mm paquete de 96
10140463 250 ml 38-430 mm paquete de 60
10262953 500 ml 38-430 mm paquete de 40
10622634 1 l 38-430 mm paquete de 24
10222813 2 l 53B paquete de 12
7 options
Código de producto. 10304293
Marca: Thermo Scientific™ 3220200060
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envase y envíe medios líquidos, tampones y sueros con estos frascos cuadrados de paredes resistentes y duraderos que ofrecen excelentes propiedades de barrera de gas.
Package and ship liquid media, buffers and sera using Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Square Media Bottles with Closures. Heavy-walled, durable bottles offer excellent gas barrier properties and are specifically designed for storing media and sera.
  • De paredes resistentes y duraderos
  • Infragmentables
  • Ofrecen excelentes propiedades de barrera a gases
  • En bandejas retractiladas
  • Graduaciones moldeadas
  • Frascos transparentes para facilitar la identificación del contenido
  • No estériles
  • A prueba de fugas†
Nota:
† Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 60 ml
Capacidad (imperial) 2 oz
Color Transparente
Descripción 60ml, tapón 24-415, envasado en bandejas
Diámetro (imperial) 1,6 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 0,71 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 18 mm
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de medios y sueros
Material PETG
N.º por caja 200
N.° por paquete 40
Esterilidad No estéril
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); Conformidad con FDA 21 CFR
Closure Included Sí
Graduated Sí
Boca Estrecha
Forma Cuadrada
Altura (métrico) 82 mm
Tipo de producto Frasco para medios de cultivo
Altura (imperial) 3,2 in
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño del tapón 24-415 mm
Diámetro (métrico) 41 mm