Learn More
Thermo Scientific™ Frasco de PETG cuadrado para medios de cultivo con certificación de limpieza óptima Nalgene™
Código de producto. 16420611
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1 l
2000 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 35
paquete de 48
paquete de 50
paquete de 70
paquete de 72
Código de producto. 16420611
Marca: Thermo Scientific™ CEN20190500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Designed for the most critical applications, Nalgene PETG Ultra-Low Particulate Square Media Bottles are platinum certified to contain less than one-third of the USP <788> particulate limits. With exceptionally low particulates and endotoxins, they set the standard for biological and pharmaceutical manufacturing downstream applications.
Products are ideal for storage and sampling of active pharmaceutical ingredients and bulk intermediates. They are also well suited for the preparation and containment of buffers, cultures or prolonged storage of pH-sensitive liquids such as culture media. Certified and lot-to-lot tested to contain less than 1/3 the particulates allowable according to USP <788> to limit potential particulate contamination. Sterile, ready-to-use products with a Sterility Assurance Level of 10-6 inside the container/closure, including two heat-sealed sterile barriers to protect product prior to use.
  • Elimina los costosos pasos de lavado, despirogenación y esterilización en autoclave
  • Fabricados con copoliéster de polietileno tereftalato glicol (PETG) resistente a roturas y duradero
  • Banda termorretráctil alrededor del tapón y cuello para el precinto de garantía en tapón que deja en evidencia manipulaciones indebidas
  • Se suministran frascos a prueba de fugas y tapones de polietileno de alta densidad (PEAD)
  • Resultan idóneos para el almacenamiento y el muestreo de principios activos y grandes cantidades de productos intermedios.
  • Además, son aptos para la preparación y contención de tampones y para cultivos de almacenamiento prolongado de líquidos sensibles al pH, como los medios de cultivo.
  • Avalados por una amplia documentación de validación
  • Envasados en bandejas retractiladas al vacío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Capacidad (imperial) 16 oz
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,9 in
Diámetro interior del cuello (imperial) 1,10 in
Diámetro interior del cuello (métrico) 28 mm
Para utilizar con (aplicación) Muestreo, preparación, contención, almacenamiento prolongado, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Altura con tapón (métrico) 177 mm
Material PETG
N.º por caja 70/Cs.
N.° por paquete 5/Pk.
Esterilidad Estéril
Intervalo de temperatura (métrico) > 40 °C
Peso (imperial) 7,6 lb
Niveles bajos de partículas <1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Certificaciones/conformidad Conforme con USP clase VI, con certificación de esterilización por radiación (SAL 10-6)
Boca Estrecha
Tipo de producto Media Bottle
Anchura (imperial) 15,6 in
Altura (imperial) 6,97 in
Tamaño del tapón 38-430 mm
Diámetro (métrico) 74 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Paso del flujo de trabajo Downstream validation, downstream intermediate storage and transport. Bulk drug product/substance transportation