Learn More
Thermo Scientific™ Frascos cuadrados de PET para medios de cultivo Nalgene™ sin tapón: bandejas estériles envueltas al vacío
Descripción
Los frascos para medios de cultivo PET cuadrados Thermo Scientific™ Nalgene Square son estériles, ligeros y resistentes a roturas.Están diseñados para su uso en líneas de llenado.Los cierres se venden por separado.
- Frascos estériles con graduaciones y anillo del cuello moldeados
- No citotóxicos, no hemolíticos, apirógenos
- Excelentes propiedades de barrera a gases
- Radiación gamma a
10-6
Nivel garantizado de esterilización (SAL) - Fabricados con materiales sin ADC (componentes de origen animal)
- Los frascos se embalan sin tapones, que se venden por separado (342151-0384)
Nota:
Probados durante cada serie de fabricación para garantizar su capacidad a prueba de fugas†. Aptos para transporte aéreo. †Thermo Scientific Nalgene asigna el término “a prueba de fugas” a los productos que cumplen los siguientes criterios: a) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño inferior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua, invertirlos y aplicarles una presión de aire de 2 psig durante 2 minutos; b) Sistemas de cierre de frascos, matraces o embudos con tapones de tamaño superior a 100 mm que no presenten fugas tras llenarlos de agua e invertirlos durante 15 minutos. Nota: Estas pruebas pueden no ofrecer los mismos resultados si se emplean otros líquidos. Para garantizar un uso seguro, se recomienda a los clientes que comprueben los frascos y tapones Thermo Scientific Nalgene en las condiciones y aplicaciones en que tienen intención de utilizarlos. Los productos Thermo Scientific Nalgene son a prueba de fugas cuando se utilizan con sus tapones Nalgene a presión y temperatura ambiente.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Capacidad (imperial) | 4,2 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 2,04 in |
| Diámetro interior del cuello (imperial) | 1,1 in |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 28 mm |
| Material | PET |
| N.º por caja | 96 |
| N.° por paquete | 24 |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |